Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYCT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0334R-A350
BOSSBS-0334R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0334R-A350
Anti-MYCT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
May regulate certain MYC target genes, MYC seems to be a direct upstream transcriptional activator. Does not seem to significantly affect growth cell capacity. Overexpression seems to mediate many of the known phenotypic features associated with MYC, including promotion of apoptosis, alteration of morphology, enhancement of anchorage-independent growth, tumorigenic conversion, promotion of genomic instability, and inhibition of hematopoietic differentiation (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYCT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité