Anti-Myelin Protein Zero Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-0337R-A750
BOSSBS-0337R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0337R-A750
Anti-Myelin Protein Zero Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Creation of an extracellular membrane face which guides the wrapping process and ultimately compacts adjacent lamellae.
Type: Primary
Antigen: Myelin Protein Zero
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 175-248/248
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité