Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HGV Polyprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0338R-A350
BOSSBS-0338R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0338R-A350
Anti-HGV Polyprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Hepatitis G virus is from a group of viruses called GB viruses (GB virus A, GB virus B and GB virus C) and is also designated as GB virus C (GBV C). HGV is a positive stranded RNA virus, with a genome of 10 KB and appears, on the basis of genome length and organisation, to be a member of the Flaviviridae and distinct from the hepatitis C virus (HCV). HGV infection appears to be transmitted following receipt of blood from HGV RNA positive donors, however, these patients have only moderate liver enzyme elevations and do not develop chronic liver disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HGV Polyprotein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité