Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0341R-CY3
BOSSBS-0341R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0341R-CY3
Anti-CXCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Isoform 1: Receptor for the C-X-C chemokine CXCL9, CXCL10 and CXCL11 and mediates the proliferation, survival and angiogenic activity of human mesangial cells (HMC) through a heterotrimeric G-protein signaling pathway (PubMed:12782716). Binds to CCL21. Probably promotes cell chemotaxis response. Isoform 2: Receptor for the C-X-C chemokine CXCL4 and also mediates the inhibitory activities of CXCL9, CXCL10 and CXCL11 on the proliferation, survival and angiogenic activity of human microvascular endothelial cells (HMVEC) through a cAMP-mediated signaling pathway (PubMed:12782716). Does not promote cell chemotaxis respons. Interaction with CXCL4 or CXCL10 leads to activation of the p38MAPK pathway and contributes to inhibition of angiogenesis. Overexpression in renal cancer cells down-regulates expression of the anti-apoptotic protein HMOX1 and promotes apoptosis. Isoform 3: Mediates the activity of CXCL11.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CXCR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité