Anti-Large S Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-0343R-A750
BOSSBS-0343R-A750EA 840 EUR InStock
BOSSBS-0343R-A750
Anti-Large S Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
HBV surface proteins [Hepatitis B virus]. Major surface antigen from hepadnavirus; pfam00695.
Type: Primary
Antigen: Large S protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-281/281
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité