Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0356R-CY5
BOSSBS-0356R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0356R-CY5
Anti-NOS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Digoxin is a beta blocker drug originally derived from the foxglove plant, Digitalis lanata. Digoxin is used primarily to improve the pumping ability of the heart in congestive heart failure (CHF), and treat problems such as high blood pressure. It is also used to help normalize some dysrhythmias (abnormal types of heartbeat).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité