Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0397R-CY3
BOSSBS-0397R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0397R-CY3
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
May play an essential role in local proteolysis of the extracellular matrix and in leukocyte migration. Could play a role in bone osteoclastic resorption. Cleaves KiSS1 at a Gly-|-Leu bond. Cleaves type IV and type V collagen into large C-terminal three quarter fragments and shorter N-terminal one quarter fragments. Degrades fibronectin but not laminin or Pz-peptide.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MMP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité