Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DTX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0399R-A488
BOSSBS-0399R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0399R-A488
Anti-DTX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Functions as a ubiquitin ligase protein in vivo, mediating ubiquitination and promoting degradation of MEKK1, suggesting that it may regulate the Notch pathway via some ubiquitin ligase activity (By similarity). Regulator of Notch signaling, a signaling pathway involved in cell-cell communications that regulates a broad spectrum of cell-fate determinations. Mainly acts as a positive regulator of Notch, but it also acts as a negative regulator, depending on the developmental and cell context. Mediates the antineural activity of Notch, possibly by inhibiting the transcriptional activation mediated by MATCH1. Involved in neurogenesis, lymphogenesis and myogenesis, and may also be involved in MZB (Marginal zone B) cell differentiation. Promotes B-cell development at the expense of T-cell development, suggesting that it can antagonize NOTCH1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DTX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité