Anti-Metal ion Transporter Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0401R-A680
BOSSBS-0401R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-0401R-A680
Anti-Metal ion Transporter Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
No data available.
Type: Primary
Antigen: Metal ion transporter
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/276
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité