Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP-1NT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0415R-A555
BOSSBS-0415R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0415R-A555
Anti-TIMP-1NT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Metalloproteinase inhibitor that functions by forming one to one complexes with target metalloproteinases, such as collagenases, and irreversibly inactivates them by binding to their catalytic zinc cofactor. Acts on MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP1, MMP11, MMP12, MMP13 and MMP16. Does not act on MMP14. Also functions as a growth factor that regulates cell differentiation, migration and cell death and activates cellular signaling cascades via CD63 and ITGB1. Plays a role in integrin signaling. Mediates erythropoiesis in vitro; but, unlike IL3, it is species-specific, stimulating the growth and differentiation of only human and murine erythroid progenitors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: TIMP-1NT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité