Anti-TIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0416R-CY3
BOSSBS-0416R-CY3EA 909 EUR InStock
BOSSBS-0416R-CY3
Anti-TIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Complexes with metalloproteinases (such as collagenases) and irreversibly inactivates them by binding to their catalytic zinc cofactor. Known to act on MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-1, MMP-13, MMP-14, MMP-15, MMP-16 and MMP-19.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TIMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité