Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0423R-A555
BOSSBS-0423R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0423R-A555
Anti-MMP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) also known as matrilysin and PUMP (EC 3.4.24.23) cleaves a number of substrates including collagen types IV and X, elastin, fibronectin, gelatin, laminin and proteoglycans. MMP-7 is closely related to the stromelysin family members but is encoded by a different gene. MMP-7 is the smallest of all the MMPs consisting of a pro-peptide domain and a catalytic domain. It lacks the hemopexin-like domain common to other members of the MMPs. MMP-7 is secreted as a 28kD proenzyme and can be activated in vitro by organomercurials and trypsin and in vivo by MMP-3 to a 18kD active MMP-7 enzyme. Once activated, MMP-7 can activate pro-MMP-1 and pro-MMP-9 but not pro-MMP-2. MMP-7 is widely expressed having been reported in elevated levels in cycling endometrium as well as in colorectal cancers and adenomas, hepatocellular carcinomas, rectal carcinomas, and approximately 50% of gliomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MMP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité