Anti-MMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-0424R-CY7
BOSSBS-0424R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0424R-CY7
Anti-MMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cleaves collagens of types I, II, and III at one site in the helical domain. Also cleaves collagens of types VII and X. In case of HIV infection, interacts and cleaves the secreted viral Tat protein, leading to a decrease in neuronal Tat's mediated neurotoxicity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité