Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNK4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0429R
BOSSBS-0429REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0429R
Anti-WNK4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Regulates the activity of the thiazide-sensitive Na-Cl cotransporter, SLC12A3, by phosphorylation which appears to prevent membrane trafficking of SLC12A3. Also inhibits the renal K(+)channel, KCNJ1, via a kinase-independent mechanism by which it induces clearance of the protein from the cell surface by clathrin-dependent endocytosis. WNK4 appears to act as a molecular switch that can vary the balance between NaCl reabsorption and K(+)secretion to maintain integrated homeostasis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: WNK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité