Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0430R-CY5.5
BOSSBS-0430R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0430R-CY5.5
Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
This gene encodes a protein with multiple coiled coil motifs which is located in the nucleus, cytoplasm and mitochondria. The protein is involved in neurite outgrowth and cortical development through its interaction with other proteins. This gene is disrupted in a t(1;11)(q42.1;q14.3) translocation which segregates with schizophrenia and related psychiatric disorders in a large Scottish family. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DISC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité