Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0431R-A680
BOSSBS-0431R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-0431R-A680
Anti-OPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Acts as decoy receptor for TNFSF11/RANKL and thereby Neutralises its function in osteoclastogenesis. Inhibits the activation of osteoclasts and promotes osteoclast apoptosis in vitro. Bone homeostasis seems to depend on the local ratio between TNFSF11 and TNFRSF11B. May also play a role in preventing arterial calcification. May act as decoy receptor for TNFSF1/TRAIL and protect against apoptosis. TNFSF1/TRAIL binding blocks the inhibition of osteoclastogenesis.

Type: Primary
Antigen: OPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-300/401
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité