Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-0439R-A647
BOSSBS-0439R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0439R-A647
Anti-ACE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Angiotensin Converting enzyme is involved in catalyzing the conversion of angiotensin I into a physiologically active peptide angiotensin II. Angiotensin II is a potent vasopressor and aldosterone-stimulating peptide that controls blood pressure and fluid-electrolyte balance. This enzyme plays a key role in the renin-angiotensin system. ACE converts angiotensin I to angiotensin II by release of the terminal His-Leu, this results in an increase of the vasoconstrictor activity of angiotensin. Also able to inactivate bradykinin, a potent vasodilatator. ACE exists in two forms, a 170KD somatic form and a 90KD germinal form. The somatic form is expressed by endothelial cells (especially those of lung capillaries and arterioles), epithelial cells (especially in proximal renal tubules and small intestine), by some neuronal cells and variably by some macrophages and T lymphocytes. The germinal form is expressed by spermatozoa.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité