Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC22A17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0444R-CY7
BOSSBS-0444R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0444R-CY7
Anti-SLC22A17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cell surface receptor for LCN2 (24p3) that plays a key role in iron homeostasis and transport. Able to bind iron-bound LCN2 (holo-24p3), followed by internalization of holo-24p3 and release of iron, thereby increasing intracellular iron concentration and leading to inhibition of apoptosis. Also binds iron-free LCN2 (apo-24p3), followed by internalization of apo-24p3 and its association with an intracellular siderophore, leading to iron chelation and iron transfer to the extracellular medium, thereby reducing intracellular iron concentration and resulting in apoptosis (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC22A17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité