Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0447R
BOSSBS-0447REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0447R
Anti-TPO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a membrane-bound glycoprotein. The encoded protein acts as an enzyme and plays a central role in thyroid gland function. The protein functions in the iodination of tyrosine residues in thyroglobulin and phenoxy-ester formation between pairs of iodinated tyrosines to generate the thyroid hormones, thyroxine and triiodothyronine. Mutations in this gene are associated with several disorders of thyroid hormonogenesis, including congenital hypothyroidism, congenital goiter, and thyroid hormone organification defect IIA. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene, but the full-length nature of some variants has not been determined. [provided by RefSeq, May 2011].

Recommended dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TPO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité