Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PECAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0468R-A350
BOSSBS-0468R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0468R-A350
Anti-PECAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Induces susceptibility to atherosclerosis (By similarity). Cell adhesion molecule which is required for leukocyte transendothelial migration (TEM) under most inflammatory conditions. Tyr-69 plays a critical role in TEM and is required for efficient trafficking of PECAM1 to and from the lateral border recycling compartment (LBRC) and is also essential for the LBRC membrane to be targeted around migrating leukocytes. Prevents phagocyte ingestion of closely apposed viable cells by transmitting 'detachment' signals, and changes function on apoptosis, promoting tethering of dying cells to phagocytes (the encounter of a viable cell with a phagocyte via the homophilic interaction of PECAM1 on both cell surfaces leads to the viable cell's active repulsion from the phagocyte. During apoptosis, the inside-out signaling of PECAM1 is somehow disabled so that the apoptotic cell does not actively reject the phagocyte anymore. The lack of this repulsion signal together with the interaction of the eat-me signals and their respective receptors causes the attachment of the apoptotic cell to the phagocyte, thus triggering the process of engulfment). Isoform Delta15 is unable to protect against apoptosis. Modulates BDKRB2 activation. Regulates bradykinin- and hyperosmotic shock-induced ERK1/2 activation in human umbilical cord vein cells (HUVEC).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: PECAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité