Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Centromeric Histone H3-like Protein-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0483R-A750
BOSSBS-0483R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0483R-A750
Anti-Centromeric Histone H3-like Protein-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Histones are highly conserved proteins that serve as the structural scaffold for the organization of nuclear DNA into chromatin. The four core histones, H2A, H2B, H3, and H4, assemble into an octamer (2 molecules of each). Subsequently, 146 base pairs of DNA are wrapped around the octamer, forming a nucleosome, the basic subunit of chromatin. Histone modifications regulate DNA transcription, repair, recombination, and replication. The most commonly studied modifications are acetylation, phosphorylation, methylation, and ubiquitination. These modifications can alter local chromatin architecture, or recruit trans-acting factors that recognise specific histone modifications (the 'histone code' hypothesis). Trimethylation of histone H3 on Lys9 (H3K9me3) is one of the most highly studied epigenetic marks. H3K9me3 functions in the repression of euchromatic genes, and in epigenetic control of heterochromatin assembly, most likely via acting as a recognition motif for the binding of chromatin-associated proteins, such as Swi6 or HP1Alpha/Beta. The enzymes responsible for H3K9me3 formation are SUV39H1 and SUV39H2.

Type: Primary
Antigen: Centromeric histone H3-like protein-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 3-19/178
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité