Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-0485R-A647
BOSSBS-0485R-A647EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0485R-A647
Anti-EPHA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which binds promiscuously membrane-bound ephrin-A family ligands residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. The signaling pathway downstream of the receptor is referred to as forward signaling while the signaling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse signaling. Activated by the ligand ephrin-A1/EFNA1 regulates migration, integrin-mediated adhesion, proliferation and differentiation of cells. Regulates cell adhesion and differentiation through DSG1/desmoglein-1 and inhibition of the ERK1/ERK2 (MAPK3/MAPK1, respectively) signaling pathway. May also participate in UV radiation-induced apoptosis and have a ligand-independent stimulatory effect on chemotactic cell migration. During development, may function in distinctive aspects of pattern formation and subsequently in development of several fetal tissues. Involved for instance in angiogenesis, in early hindbrain development and epithelial proliferation and branching morphogenesis during mammary gland development. Engaged by the ligand ephrin-A5/EFNA5 may regulate lens fiber cells shape and interactions and be important for lens transparency development and maintenance. With ephrin-A2/EFNA2 may play a role in bone remodeling through regulation of osteoclastogenesis and osteoblastogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPHA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité