Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0486R-HRP
BOSSBS-0486R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0486R-HRP
Anti-ITGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Integrins alpha-1/beta-1, alpha-2/beta-1, alpha-10/beta-1 and alpha-11/beta-1 are receptors for collagen. Integrins alpha-1/beta-1 and alpha-2/beta-2 recognize the proline-hydroxylated sequence G-F-P-G-E-R in collagen. Integrins alpha-2/beta-1, alpha-3/beta-1, alpha-4/beta-1, alpha-5/beta-1, alpha-8/beta-1, alpha-10/beta-1, alpha-11/beta-1 and alpha-V/beta-1 are receptors for fibronectin. Alpha-4/beta-1 recognizes one or more domains within the alternatively spliced CS-1 and CS-5 regions of fibronectin. Integrin alpha-5/beta-1 is a receptor for fibrinogen. Integrin alpha-1/beta-1, alpha-2/beta-1, alpha-6/beta-1 and alpha-7/beta-1 are receptors for lamimin. Integrin alpha-4/beta-1 is a receptor for VCAM1. It recognizes the sequence Q-I-D-S in VCAM1. Integrin alpha-9/beta-1 is a receptor for VCAM1, cytotactin and osteopontin. It recognizes the sequence A-E-I-D-G-I-E-L in cytotactin. Integrin alpha-3/beta-1 is a receptor for epiligrin, thrombospondin and CSPG4. Alpha-3/beta-1 may mediate with LGALS3 the stimulation by CSPG4 of endothelial cells migration. Integrin alpha-V/beta-1 is a receptor for vitronectin. Beta-1 integrins recognize the sequence R-G-D in a wide array of ligands. Isoform beta-1B interferes with isoform beta-1A resulting in a dominant negative effect on cell adhesion and migration (in vitro). In case of HIV-1 infection, the interaction with extracellular viral Tat protein seems to enhance angiogenesis in Kaposi's sarcoma lesions.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ITGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité