Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP4C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0490R-A350
BOSSBS-0490R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0490R-A350
Anti-PPP4C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Protein phosphatase that is involved in many processes such as microtubule organization at centrosomes, maturation of spliceosomal snRNPs, apoptosis, DNA repair, tumor necrosis factor (TNF)-alpha signaling, activation of c-Jun N-terminal kinase MAPK8, regulation of histone acetylation, DNA damage checkpoint signaling, NF-kappa-B activation and cell migration. The PPP4C-PPP4R1 PP4 complex may play a role in dephosphorylation and regulation of HDAC3. The PPP4C-PPP4R2-PPP4R3A PP4 complex specifically dephosphorylates H2AFX phosphorylated on Ser-14 (gamma-H2AFX) generated during DNA replication and required for DNA double strand break repair. Dephosphorylates NDEL1 at CDK1 phosphorylation sites and negatively regulates CDK1 activity in interphase (By similarity). In response to DNA damage, catalyzes RPA2 dephosphorylation, an essential step for DNA repair since it allows the efficient RPA2-mediated recruitment of RAD51 to chromatin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PPP4C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité