Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPATA3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0493R
BOSSBS-0493REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0493R
Anti-SPATA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TSARG1 is a 183 amino acid protein predominantly expressed in the testis. TSARG1 was initially discovered due to its possible role in spermatogenesis or spermatogenesis cell apoptosis and it may be linked to cell cycle control. Apoptosis during spermatogenesis is a natural occurrence and typically effects 75-80% of the germ cells. This high rate of apoptosis is required for normal mature speramatogenesis. It may be a consequence of mutated DNA but it is also believed to ensure a proper ratio between Sertoli cells and germ cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SPATA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité