Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEPW Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0495R-HRP
BOSSBS-0495R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0495R-HRP
Anti-SEPW Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This gene encodes a selenoprotein, which contains a selenocysteine (Sec) residue at its active site. The selenocysteine is encoded by the UGA codon that normally signals translation termination. The 3' UTR of selenoprotein genes have a common stem-loop structure, the sec insertion sequence (SECIS), that is necessary for the recognition of UGA as a Sec codon rather than as a stop signal. This protein has been shown to function as a glutathione-dependent antioxidant in vivo. It is highly expressed in proliferating myoblasts and suggested to be involved in muscle growth and differentiation by protecting the developing myoblasts from oxidative stress. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Selenoprotein W
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité