Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0497R-A350
BOSSBS-0497R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0497R-A350
Anti-DNMT3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Required for genome-wide de novo methylation and is essential for the establishment of DNA methylation patterns during development. DNA methylation is coordinated with methylation of histones. It modifies DNA in a non-processive manner and also methylates non-CpG sites. May preferentially methylate DNA linker between 2 nucleosomal cores and is inhibited by histone H1. Plays a role in paternal and maternal imprinting. Required for methylation of most imprinted loci in germ cells. Acts as a transcriptional corepressor for ZBTB18. Recruited to trimethylated 'Lys-36' of histone H3 (H3K36me3) sites. Can actively repress transcription through the recruitment of HDAC activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNMT3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité