Anti-ADRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0498R-CY3
BOSSBS-0498R-CY3EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0498R-CY3
Anti-ADRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Beta-adrenergic receptors mediate the catecholamine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. This receptor binds epinephrine and norepinephrine with approximately equal affinity. Mediates Ras activation through G(s)-alpha- and cAMP-mediated signaling.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ADRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité