Anti-SPINK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0500R-A680
BOSSBS-0500R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-0500R-A680
Anti-SPINK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Probable serine protease inhibitor.
Type: Primary
Antigen: SPINK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-85/85
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité