Anti-SLC9A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0505R-CY5
BOSSBS-0505R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0505R-CY5
Anti-SLC9A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Involved in pH regulation to eliminate acids generated by active metabolism or to counter adverse environmental conditions. Major proton extruding system driven by the inward sodium ion chemical gradient. Plays an important role in signal transduction.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SLC9A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité