Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FADD Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0511R-HRP
BOSSBS-0511R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0511R-HRP
Anti-FADD Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Apoptotic adaptor molecule that recruits caspase-8 or caspase-10 to the activated Fas (CD95) or TNFR-1 receptors. The resulting aggregate called the death-inducing signaling complex (DISC) performs caspase-8 proteolytic activation. Active caspase-8 initiates the subsequent cascade of caspases mediating apoptosis (By similarity). Involved in interferon-mediated antiviral immune response, playing a role in the positive regulation of interferon signaling (By similarity).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000

Type: Primary
Antigen: FADD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité