Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0518R-CY3
BOSSBS-0518R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0518R-CY3
Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Transcriptional activator which regulates the transcription of various genes, including those involved in anti-apoptosis, cell growth, and DNA damage response. Dependent on its binding partner, binds to CRE (cAMP response element) consensus sequences (5'-TGACGTCA-3') or to AP-1 (activator protein 1) consensus sequences (5'-TGACTCA-3'). In the nucleus, contributes to global transcription and the DNA damage response, in addition to specific transcriptional activities that are related to cell development, proliferation and death. In the cytoplasm, interacts with and perturbs HK1- and VDAC1-containing complexes at the mitochondrial outer membrane, thereby impairing mitochondrial membrane potential, inducing mitochondrial leakage and promoting cell death. The phosphorylated form (mediated by ATM) plays a role in the DNA damage response and is involved in the ionizing radiation (IR)-induced S phase checkpoint control and in the recruitment of the MRN complex into the IR-induced foci (IRIF). Exhibits histone acetyltransferase (HAT) activity which specifically acetylates histones H2B and H4 in vitro. In concert with CUL3 and RBX1, promotes the degradation of KAT5 thereby attenuating its ability to acetylate and activate ATM. Can elicit oncogenic or tumor suppressor activities depending on the tissue or cell type.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité