Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKCA + PRKCB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0520R-CY5
BOSSBS-0520R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0520R-CY5
Anti-PRKCA + PRKCB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Mediates cAMP-dependent signaling triggered by receptor binding to GPCRs. PKA activation regulates diverse cellular processes such as cell proliferation, the cell cycle, and differentiation and regulation of microtubule dynamics, chromatin condensation and decondensation, nuclear envelope disassembly and reassembly, as well as regulation of intracellular transport mechanisms and ion flux. Regulates the abundance of compartmentalized pools of its regulatory subunits through phosphorylation of PJA2 which binds and ubiquitinates these subunits, leading to their subsequent proteolysis (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PKA alpha + beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité