Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD44 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0521R-CY3
BOSSBS-0521R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0521R-CY3
Anti-CD44 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor for hyaluronic acid (HA). Mediates cell-cell and cell-matrix interactions through its affinity for HA, and possibly also through its affinity for other ligands such as osteopontin, collagens, and matrix metalloproteinases (MMPs). Adhesion with HA plays an important role in cell migration, tumor growth and progression. In cancer cells, may play an important role in invadopodia formation. Also involved in lymphocyte activation, recirculation and homing, and in hematopoiesis. Altered expression or dysfunction causes numerous pathogenic phenotypes. Great protein heterogeneity due to numerous alternative splicing and post-translational modification events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité