Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MME Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0527R-FITC
BOSSBS-0527R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0527R-FITC
Anti-MME Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Thermolysin-like specificity, but is almost confined on acting on polypeptides of up to 3 amino acids. Biologically important in the destruction of opioid peptides such as Met- and Leu-enkephalins by cleavage of a Gly-Phe bond. Able to cleave angiotensin-1, angiotensin-2 and angiotensin 1-9. Involved in the degradation of atrial natriuretic factor (ANF). Displays UV-inducible elastase activity toward skin preelastic and elastic fibers.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MME
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité