Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGLN3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0532R
BOSSBS-0532REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0532R
Anti-EGLN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PHD3 (Egl nine homolog 3; Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 3; HIF-prolyl hydroxylase 3; HIF-PH3; HPH-1; Egln3; Prolyl hydroxylase domain-containing protein 3;)Catalyzes the post-translational formation of 4-hydroxyproline in hypoxia-inducible factor (HIF) alpha proteins. Hydroxylates HIF-1 alpha at 'Pro-564', and HIF-2 alpha. Functions as a cellular oxygen sensor and, under normoxic conditions, targets HIF through the hydroxylation for proteasomal degradation via the von Hippel-Lindau ubiquitination complex. May play a role in cell growth regulation in muscle cells and in apoptosis in neuronal tissue. Promotes cell death through a caspase-dependent mechanism. [Catalytic Activity] An HIF alpha chain L-proline + 2-oxoglutarate+ O(2) = An HIF alpha chain trans-4-hydroxy-L-proline + succinate + CO(2). [Subcellular Location] Cytoplasm. Nucleus. Widely expressed at low levels. Expressed athigher levels in heart (cardiac myocytes, aortic endothelial cells and coronary artery smooth muscle) and placenta.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EGLN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité