Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p19ARF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0534R-CY5.5
BOSSBS-0534R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0534R-CY5.5
Anti-p19ARF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
P19ARF Capable of inducing cell cycle arrest in G1 and G2 phases. Acts as a tumor suppressor. Binds to MDM2 and blocks its nucleocytoplasmic shuttling by sequestering it in the nucleolus. This inhibits the oncogenic action of MDM2 by blocking MDM2-induced degradation of p53 and enhancing p53-dependent transactivation and apoptosis. Also induces G2 arrest and apoptosis in a p53-independent manner by preventing the activation of cyclin B1/CDC2 complexes. Binds to BCL6 and down-regulates BCL6-induced transcriptional repression. Binds to E2F1 and MYC and blocks their transcriptional activator activity but has no effect on MYC transcriptional repression. Binds to TOP1/TOPOI and stimulates its activity. This complex binds to rRNA gene promoters and may play a role in rRNA transcription and/or maturation. Interacts with NPM1/B23 and promotes its polyubiquitination and degradation, thus inhibiting rRNA processing. Interacts with UBE2I/UBC9 and enhances sumoylation of a number of its binding partners including MDM2 and E2F1. Binds to HUWE1 and represses its ubiquitin ligase activity. May play a role in controlling cell proliferation and apoptosis during mammary gland development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: p19ARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité