Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPINT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0540R-FITC
BOSSBS-0540R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0540R-FITC
Anti-SPINT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
HGFA Inhibitor 1 is an endogenous inhibitor of the kunitz-type serine proteinase HGF-activator (HGFA). HGF was first described as a hepatocyte-specific mitogen and survival factor, and has since been shown to exert a variety of actions on many cell types by binding to its MET receptor. HGF is activated by cleavage of the single-chain form to form a two-chain version by HGFA. HGFA Inhibitor 1 also inhibits trypsin, and MTSP-1 (Matriptase), a serine proteinase that also activates HGF. HGFB Inhibitor 1 is a splice variant of HGFA Inhibitor 1, and contains a 16 amino acid insert after the first kringle domain, relative to the HGFA Inhibitor 1 sequence.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPINT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité