Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0542R
BOSSBS-0542REA 746 EUR InStock
BOSSBS-0542R
Anti-CDK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The cell division control protein cdc2, also known as cyclin dependent kinase 1 (Cdk1) or p34/cdk1, plays a key role in the control of the eukaryotic cell cycle, where it is required for entry into S phase and mitosis. Cdc2 exists as a complex with both cyclin A and cyclin B. The best characterised of these associations is the Cdc2 p34 cyclin B complex, which is required for the G2 to M phase transition. Activation of Cdc2 is controlled at several steps including cyclin binding and phosphorylation of threonine 161. However, the critical regulatory step in activating cdc2 during progression into mitosis appears to be dephosphorylation of Tyr15 and Tyr14. Phosphorylation at Tyr15 and inhibition of Cdc2 is carried out by WEE1 and MIK protein kinases while Tyr15 dephosphorylation and activation of Cdc2 is carried out by the cdc25 phosphatase. The isoform CDC2deltaT is found in breast cancer tissues. Furthermore, cdc2/Cdk1 is a key mediator of neuronal cell death in brain development and degeneration.

Recommended dilutions: Western Blot: 1:100-1000; Flow Cytometry: 1:20-100; IHC-P: 1:100-500; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité