Anti-CIDEB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-0544R-A680
BOSSBS-0544R-A680EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-0544R-A680
Anti-CIDEB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Activates apoptosis.
Type: Primary
Antigen: CIDEB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 118-219/219
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité