Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KITLG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0545R-A488
BOSSBS-0545R-A488EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0545R-A488
Anti-KITLG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Ligand for the receptor-type protein-tyrosine kinase KIT. Plays an essential role in the regulation of cell survival and proliferation, hematopoiesis, stem cell maintenance, gametogenesis, mast cell development, migration and function, and in melanogenesis. KITLG/SCF binding can activate several signaling pathways. Promotes phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, and subsequent activation of the kinase AKT1. KITLG/SCF and KIT also transmit signals via GRB2 and activation of RAS, RAF1 and the MAP kinases MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1. KITLG/SCF and KIT promote activation of STAT family members STAT1, STAT3 and STAT5. KITLG/SCF and KIT promote activation of PLCG1, leading to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate. KITLG/SCF acts synergistically with other cytokines, probably interleukins.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200; IF(IHC-F)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: KITLG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité