Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL18A1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0547R-FITC
BOSSBS-0547R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0547R-FITC
Anti-COL18A1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
COLA18A probably plays a major role in determining the retinal structure as well as in the closure of the neural tube. Endostatin potently inhibits endothelial cell proliferation and angiogenesis. May inhibit angiogenesis by binding to the heparan sulfate proteoglycans involved in growth factor signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COL18A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité