Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MERTK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0548R-HRP
BOSSBS-0548R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-0548R-HRP
Anti-MERTK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding to several ligands including LGALS3, TUB, TULP1 or GAS6. Regulates many physiological processes including cell survival, migration, differentiation, and phagocytosis of apoptotic cells (efferocytosis). Ligand binding at the cell surface induces autophosphorylation of MERTK on its intracellular domain that provides docking sites for downstream signaling molecules. Following activation by ligand, interacts with GRB2 or PLCG2 and induces phosphorylation of MAPK1, MAPK2, FAK/PTK2 or RAC1. MERTK signaling plays a role in various processes such as macrophage clearance of apoptotic cells, platelet aggregation, cytoskeleton reorganization and engulfment. Functions in the retinal pigment epithelium (RPE) as a regulator of rod outer segments fragments phagocytosis. Plays also an important role in inhibition of Toll-like receptors (TLRs)-mediated innate immune response by activating STAT1, which selectively induces production of suppressors of cytokine signaling SOCS1 and SOCS3.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MERTK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité