Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mfn1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0557R-A680
BOSSBS-0557R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0557R-A680
Anti-Mfn1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Essential transmembrane GTPase, which mediates mitochondrial fusion. Fusion of mitochondria occurs in many cell types and constitutes an important step in mitochondria morphology, which is balanced between fusion and fission. MFN1 acts independently of the cytoskeleton. Overexpression induces the formation of mitochondrial networks.

Type: Primary
Antigen: Mfn1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 651-741/741
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Chicken, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité