Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0558R-A555
BOSSBS-0558R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0558R-A555
Anti-EMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Epithelial membrane protein-1 (EMP-1) is a four pass transmembrane protein consisting of 160 amino acids. It is a member of a small family of epithelial membrane proteins. EMP-1 is very similar in structure to its close relative, Peripheral Myelin Protein 22 (PMP22). It is most predominantly expressed in tissues of the gastrointestinal tract but has also been found to be a junctional protein in the liver expressed along the intercellular border. EMP-1 directly interacts with the C-terminus of the P2X7 receptor and may be involved in membrane blebbing. EMP-1 may also be an important regulator in cell communication, signaling, and adhesion. When EMP-1 is overexpressed, cell proliferation is inhibited, S phase is arrested and G1 phase is prolonged in esophogeal cancer cells. EMP-1 may play a role in tumorigenesis and has been identified as a biomarker for gefitinib treatment resistance for patients with lung cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité