Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0569R
BOSSBS-0569REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0569R
Anti-CDK7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Serine/threonine kinase involved in cell cycle control and in RNA polymerase II-mediated RNA transcription. Cyclin-dependent kinases (CDKs) are activated by the binding to a cyclin and mediate the progression through the cell cycle. Each different complex controls a specific transition between 2 subsequent phases in the cell cycle. Required for both activation and complex formation of CDK1/cyclin-B during G2-M transition, and for activation of CDK2/cyclins during G1-S transition (but not complex formation). CDK7 is the catalytic subunit of the CDK-activating kinase (CAK) complex. Phosphorylates SPT5/SUPT5H, SF1/NR5A1, POLR2A, p53/TP53, CDK1, CDK2, CDK4, CDK6 and CDK11B/CDK11. CAK activates the cyclin-associated kinases CDK1, CDK2, CDK4 and CDK6 by threonine phosphorylation, thus regulating cell cycle progression. CAK complexed to the core-TFIIH basal transcription factor activates RNA polymerase II by serine phosphorylation of the repetitive C-terminal domain (CTD) of its large subunit (POLR2A), allowing its escape from the promoter and elongation of the transcripts. Phosphorylation of POLR2A in complex with DNA promotes transcription initiation by triggering dissociation from DNA. Its expression and activity are constant throughout the cell cycle. Upon DNA damage, triggers p53/TP53 activation by phosphorylation, but is inactivated in turn by p53/TP53; this feedback loop may lead to an arrest of the cell cycle and of the transcription, helping in cell recovery, or to apoptosis. Required for DNA-bound peptides-mediated transcription and cellular growth inhibition.

Recommended dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité