Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL2RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-0577R-A350
BOSSBS-0577R-A350EA 876 EUR InStock
BOSSBS-0577R-A350
Anti-IL2RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The interleukin 2 (IL2) receptor alpha (IL2RA) and beta (IL2RB) chains, together with the common gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric alpha chains (IL2RA) result in low-affinity receptor, while homodimeric beta (IL2RB) chains produce a medium-affinity receptor. Normally an integral-membrane protein, soluble IL2RA has been isolated and determined to result from extracellular proteolyisis. Alternately-spliced IL2RA mRNAs have been isolated, but the significance of each is presently unknown. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.[provided by RefSeq, Nov 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL2RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité