Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclooxygenase 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0582R-A750
BOSSBS-0582R-A750EA 840 EUR InStock
BOSSBS-0582R-A750
Anti-Cyclooxygenase 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This is one of two genes encoding similar enzymes that catalyze the conversion of arachinodate to prostaglandin. The encoded protein regulates angiogenesis in endothelial cells and is inhibited by nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin. The protein may promote cell proliferation during tumor progression. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: Cyclooxygenase 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:151-250/599
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité