Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COX1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0582R-HRP
BOSSBS-0582R-HRPEA 842 EUR InStock
BOSSBS-0582R-HRP
Anti-COX1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This is one of two genes encoding similar enzymes that catalyze the conversion of arachinodate to prostaglandin. The encoded protein regulates angiogenesis in endothelial cells, and is inhibited by nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin. The protein may promote cell proliferation during tumor progression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2012].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: COX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité