Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPPA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0597R-CY5
BOSSBS-0597R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0597R-CY5
Anti-DPPA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SCRG1 (scrapie-responsive protein 1) is a 98 amino acid secreted protein that belongs to the SCRG1 family. The SCRG1 protein contains a 20-amino acid signal peptide, and is expressed abundantly in the central nervous system of human adult, but not at all in fetal brain. The protein is targeted to the Golgi apparatus and large dense-core vesicles/secretory granules in neurons. High levels of SCRG1 transcripts are also observed in testis and aorta. SCRG1 is associated with neurodegenerative changes observed in transmissible spongiform encephalopathies. It may play a role in host response to prion-associated infections. The SCRG1 protein may be partly included in the membrane or secreted by the cells due to its hydrophobic N-terminus. The human and mouse SCRG1 proteins share 83% sequence identity. The SCRG1 gene is conserved in chimpanzee, cow, mouse, rat and chicken, and maps to human chromosome 4q34.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DPPA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité